AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Exsikkatorplatten
VWR® Exsikkatorplatten
, Porzellan, 190 mm
Catalog # 467-0102
Supplier:   VWR Collection
VWR® Exsikkatorplatten
Catalog # 467-0102
Supplier:  VWR Collection
VWR® Exsikkatorplatten
VWR® Exsikkatorplatten
, Porzellan, 190 mm
Price
SFr. 135.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Exsikkator-Platten aus Porzellan. Zentralloch Ø 20 mm, Filterlöcher Ø ca. 5 mm. Passend für alle Exsikkatoren mit entsprechendem Durchmesser.
Certifications: Entsprechend DIN 12911
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Ø:
    190 mm
  • Typ:
    Porzellan
  • Seq:
    3