VWR® Exsikkatorplatten
, Porzellan, 140 mm
Katalognr. 467-0101
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Exsikkator-Platten aus Porzellan. Zentralloch Ø 20 mm, Filterlöcher Ø ca. 5 mm. Passend für alle Exsikkatoren mit entsprechendem Durchmesser.
Zertifizierung: Entsprechend DIN 12911
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
VWRI467-0102_TDS_EN
Technisches Datenblatt
VWR® for rotary evaporation VWR® Glassware Solutions
Produktliteratur
Technische Daten
- Ø:140 mm
- Typ:Porzellan
- Seq:2
- Cat. No.:467-0101