SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
METHANOL-d4 99.8% deuteration degree +0,03% TMS (10X0,75ml) 1 * 1 PAK
84116.0007
:
VWR Chemicals
METHANOL-d4 99.8% deuteration degree +0,03% TMS (10X0,75ml) 1 * 1 PAK
84116.0007
:
VWR Chemicals
sds_VWRC84116
spec_VWRC84116.0007
VWR Chemicals for NMR and UV VIS Spectroscopy
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
: HEATHROW
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
: Merck
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection
Acetonitril, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, Supergradienten-Qualität geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
: VWR Chemicals
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
: VWR Collection