AuftragsverfolgungKontakt
Electrolyte filling solution for Ag/AgCl reference electrodes, Supelco® | Avantor
Electrolyte filling solution for Ag/AgCl reference electrodes, Supelco®
Potassium chloride solution, Reference electrodes, Glasflasche, 1 L
Katalognr. 60137-1L
Anbieter:   Merck
Electrolyte filling solution for Ag/AgCl reference electrodes, Supelco®
Katalognr. 60137-1L
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Electrolyte filling solution for Ag/AgCl reference electrodes, Supelco®
Potassium chloride solution, Reference electrodes, Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 126.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Potassium chloride solution
  • Für:
    Reference electrodes