AuftragsverfolgungKontakt
Standard-Mikroskope, Axio Lab.A1
Microscope stand for axio lab A1 HAL 35, Binokular, —
  630-2143
 :   ZEISS
Standard-Mikroskope, Axio Lab.A1
  630-2143
 :  ZEISS
Standard-Mikroskope, Axio Lab.A1
Standard-Mikroskope, Axio Lab.A1
Microscope stand for axio lab A1 HAL 35, Binokular, —
SFr. 1’901.00
1 * 1 ST
Diese Mikroskop-Reihe wurde für biomedizinische Forschungszwecke entwickelt.
  • Alle Anwendungen (Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast und Fluoreszenz) sind mit der gesamten Palette von IC²S Objektiven durchführbar
  • Für eine entspannte, bequeme Untersuchung von kleinen Strukturen
  • Integriertes Werkzeug-Aufbewahrungsfach und Kabelwickel in der Rückseite
  • Antifungale Behandlung für den Einsatz in Tropengebieten
  • Höhe ist stufenlos einstellbar
Die Mikroskope sind flexibel einsetzbar bei der Fehleranalyse, Qualitätskontrolle und bei der Materialprüfung. Ständerversionen für Orthoskopie oder Konoskopie zur Untersuchung doppelbrechender Materialien im Polarisierungskontrast.
 : TÜV-geprüftes ergonomisches Design.
  • Vergrößerung:
  • Bezeichnung:
    Microscope stand for axio lab A1 HAL 35
  • Seq:
    02
  • Typ:
    Binokular
  • Fokussiersystem:
    Grobtrieb mit Einstellungsmöglichkeit
  • Cat. No.:
    630-2143
  • Tisch:
    75×30 mm
  • Beleuchtung:
    Halogen
  • Okulare:
    WF 10×/23 mm
  • Objektivrevolver:
    5 Positionen
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • 630-2581
    Objektmikrometer für Auflicht 5 +100/100y – 5 Zeilen mit 1 mm Abständen in Y-Richtung – 100 Zeilen mit 1/100 mm Abständen in Y-Richtung
    1 * 1 ST - SFr. 320.15
  •  
    Bezeichnung
  • ZEIS4155101901000
    Dust cover
    1 * 1 ST - SFr. 15.20
  •  
    Bezeichnung
    Spannung
    Leistung
  • 630-2389
    Halogenbirne
    12 V
    35 W
    1 * 1 ST
  •  
    Bezeichnung
  • ZEIS0000000552376
    LED spot 12 V/3×2 W
    1 * 1 ST
  •  
    Bezeichnung
  • ZEIS4300379100000
    Base plate for stability
    1 * 1 ST - SFr. 92.15
  •  
    Bezeichnung
  • ZEIS4237329040000
    Intermediate plate for tubes
    1 * 1 ST
  •  
    Bezeichnung
  • 630-1424
    Adapter 60C 1/2" 0,5x (für 1/2"-Videokamera mit C-Mount)
    1 * 1 ST - SFr. 787.55
  •  
    Bezeichnung
  • 630-0393
    Staubschutzhülle K (300x190x400 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
  •  
    Bezeichnung
  • 630-0394
    Staubschutzhülle G (570x135x650 mm)
    1 * 1 ST - SFr. 18.05
  •  
    Bezeichnung
  • 630-0400
    Ultrakondensor 1,2/1,4 (0,75 - 1,0)
    1 * 1 ST - SFr. 1’071.60
  •  
    Bezeichnung
  • 630-0401
    Trocken-Dunkelfeldkondensor 0,8/0,95 (0,6/0,75)
    1 * 1 ST - SFr. 824.60
  •  
    Bezeichnung
  • 630-0420
    Polarisationsfilter 32 mm
    1 * 1 ST - SFr. 392.35
  •  
    Bezeichnung
  • 630-0422
    Kompensator Lambda/4, 6×20
    1 * 1 ST - SFr. 600.40
  •  
    Bezeichnung
  • 630-2388
    Nachfüll-Set für Objektmarkierer
    1 * 1 ST - SFr. 64.60
  •  
    Bezeichnung
  • 630-2387
    Objektmarkierer für W 0,8 Objektivgewinde
    1 * 1 ST - SFr. 309.70
  •  
    Bezeichnung
  • ZEIS4277010000000
    Fester Polarisator
    1 * 1 ST - SFr. 402.80
  •  
    Bezeichnung
  • ZEIS4277060000000
    Polarisator D, 90° drehbar, abnehmbar
    1 * 1 ST - SFr. 707.75
  •  
    Bezeichnung
  • ZEIS4277070000000
    Polarisator drehbarer mit Farbglasträger
    1 * 1 ST - SFr. 826.50
  •  
    Bezeichnung
  • ZEIS4323010000000
    Specimen slide holder for one-hand operation
    1 * 1 ST - SFr. 213.75
  •  
    Bezeichnung
  • 630-0343
    Polarisator fest mit Lambda-Platte drehbarer
    1 * 1 ST - SFr. 1’325.25
  •  
    Bezeichnung
  • ZEIS4261120000000
    Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"
    1 * 1 ST - SFr. 746.70
  •  
    Bezeichnung
    Modell
    Auflösung
  • ZEIS4265109901000
    Digital camera
    AxioCam HRc
    1,4 MP
    1 * 1 ST
  •  
    Bezeichnung
    Spannung
    Leistung
  • ZEIS0000000488372
    Halogenbirne mit Reflektor
    12 V
    50 W
    1 * 1 ST - SFr. 11.03
  •  
    Bezeichnung
    Spannung
    Leistung
  • 630-1711
    Halogenbirne
    6 V
    30 W
    1 * 1 ST - SFr. 50.12
  •  
    Bezeichnung
  • ZEIS4103800300000
    Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layout
    1 * 1 ST