AuftragsverfolgungKontakt
Hotplates | Avantor
Hotplates
350×350 mm, 130...370 °C, 2200 W, Hotplate, HT 13, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Katalognr. GESTHT13
Anbieter:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Katalognr. GESTHT13
Anbieter:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
350×350 mm, 130...370 °C, 2200 W, Hotplate, HT 13, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Preis
SFr. 1’650.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Heizfläche:
    350×350 mm
  • Heizleistung:
    2200 W
  • Temperatur:
    130...370 °C
  • Seq:
    11
  • B×T×H:
    358×358×170 mm
  • Typ:
    Hotplate, HT 13, aluminium alloy plate