Frocks, PP
Weiß, XXL
Katalognr. HOPE40.301/05
Anbieter: Medicom
Direkt zu
Product Details & Documents
These single-use hygiene frocks made from PP protect the working environment from particles coming from the operator's body (dander, hair, perspiration, etc.).
- With collar and long sleeves
- Elasticated cuffs
- Snap buttons
- Without pockets
Weight: 40 g/m²
Dokumente
40.301 04 Gown (PP)_Annex I list _v0 20Apr2015 TDS Classic Hygiene PP Gown.pdf
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Weiß
- Seq:04
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:HOPE40.301/05
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie|Allgemeine Anwendungen
- Gewicht:40 g/m²