3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. COBBOT-0032-1G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril
Katalognr. COBBOT-0032-1G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 1033202-20-8
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:1033202-20-8
- Formel:C₉H₈FNO
- MDL-Nummer:MFCD10699689
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g



