AuftragsverfolgungKontakt
3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril
3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. COBBOT-0032-5G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril
Katalognr. COBBOT-0032-5G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  1033202-20-8
3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  1033202-20-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:1033202-20-8
  • Formel:C₉H₈FNO
  • MDL-Nummer:MFCD10699689
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g