AuftragsverfolgungKontakt
4-Bromchinolin
4-Bromchinolin
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Catalog # COBBOT-8087-5G
Corrosive
Irritant
Marketsource
Supplier:   COMBI-BLOCKS
4-Bromchinolin
Catalog # COBBOT-8087-5G
Supplier:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Number:  3964-04-3
4-Bromchinolin
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Number:  3964-04-3
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Number:3964-04-3
  • Formula:C₉H₆BrN
  • MDL Number:MFCD07644514
  • Molecular Weight:208.06
  • Storage Temperature:Kühlschrank
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g