Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

D(+)-Tyrosin

Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. COBBOS-7696-100G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
D(+)-Tyrosin
Katalognr. COBBOS-7696-100G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  556-02-5
D(+)-Tyrosin

Glass bottle for solids, 100 g

CAS Nummer:  556-02-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  H-D-Tyr-OH
  • CAS Nummer:556-02-5
  • Formel:C₉H₁₁NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00063073
  • Molekulargewicht:181.19 g/mol
  • Merck-Index:12,09970
  • Siedepunkt:351 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:285 °C
  • EINECS:209-112-6
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g

Technische Daten