D(+)-Tyrosin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. COBBOS-7696-25G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: H-D-Tyr-OH
- CAS Nummer:556-02-5
- Formel:C₉H₁₁NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00063073
- Molekulargewicht:181.19 g/mol
- Merck-Index:12,09970
- Siedepunkt:351 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:285 °C
- EINECS:209-112-6
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



