D(+)-Tyrosin
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. COBBOS-7696-5G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: H-D-Tyr-OH
- CAS Nummer:556-02-5
- Formel:C₉H₁₁NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00063073
- Molekulargewicht:181.19 g/mol
- Merck-Index:12,09970
- Siedepunkt:351 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:285 °C
- EINECS:209-112-6
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g



