4-Bromchinolin
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. COBBOT-8087-1G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:3964-04-3
- Formel:C₉H₆BrN
- MDL-Nummer:MFCD07644514
- Molekulargewicht:208.06
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- UN:3261
- ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g



