AuftragsverfolgungKontakt
6,8-Dichlorchinolin
6,8-Dichlorchinolin
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. COBBHC-6914-1G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
6,8-Dichlorchinolin
Katalognr. COBBHC-6914-1G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  703-66-2
6,8-Dichlorchinolin
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  703-66-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:703-66-2
  • Formel:C₉H₅Cl₂N
  • MDL-Nummer:MFCD00040711
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g