6,8-Dichlorchinolin
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. COBBHC-6914-5G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
6,8-Dichlorchinolin
Katalognr. COBBHC-6914-5G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 703-66-2
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:703-66-2
- Formel:C₉H₅Cl₂N
- MDL-Nummer:MFCD00040711
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:5 g



