4-Chlorphenylboronsäure
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. COBBBB-2261-5G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
4-Chlorphenylboronsäure
Katalognr. COBBBB-2261-5G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 1679-18-1
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
- CAS Nummer:1679-18-1
- Formel:C₆H₆BClO₂
- MDL-Nummer:MFCD00039137
- Molekulargewicht:156.38 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:268…272 °C
- Dichte:∼1 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:216-845-5
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



