Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
N-(4-Fluorbenzoyl)morpholin | Avantor

N-(4-Fluorbenzoyl)morpholin

Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. COBBCA-4532-5G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
N-(4-Fluorbenzoyl)morpholin
Katalognr. COBBCA-4532-5G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  1978-65-0
N-(4-Fluorbenzoyl)morpholin

Glass bottle for solids, 5 g

CAS Nummer:  1978-65-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:1978-65-0
  • Formel:C₁₁H₁₂FNO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00451910
  • Molekulargewicht:209.22 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..