3-Brom-4-methoxybenzonitril
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. COBBCA-4624-100G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
3-Brom-4-methoxybenzonitril
Katalognr. COBBCA-4624-100G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 117572-79-9
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:117572-79-9
- Formel:C₈H₆BrNO
- MDL-Nummer:MFCD00143097
- Molekulargewicht:212.05 g/mol
- UN:3439
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g



