3-Brom-4-methoxybenzonitril
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. COBBCA-4624-25G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
3-Brom-4-methoxybenzonitril
Katalognr. COBBCA-4624-25G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 117572-79-9
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:117572-79-9
- Formel:C₈H₆BrNO
- MDL-Nummer:MFCD00143097
- Molekulargewicht:212.05 g/mol
- UN:3439
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



