2-Brom-5-fluor-4-methylanilin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. COBBHC-2066-1G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
2-Brom-5-fluor-4-methylanilin
Katalognr. COBBHC-2066-1G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 202865-78-9
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
- CAS Nummer:202865-78-9
- Formel:C₇H₇BrFN
- MDL-Nummer:MFCD00142871
- Molekulargewicht:204.04 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g



