N-(2-Fluorbenzoyl)morpholin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. COBBCA-4516-1G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
N-(2-Fluorbenzoyl)morpholin
Katalognr. COBBCA-4516-1G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 1978-64-9
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (2-Fluorophenyl)(morpholino)methanone
- CAS Nummer:1978-64-9
- Formel:C₁₁H₁₂FNO₂
- MDL-Nummer:MFCD00120209
- Molekulargewicht:209.22 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g



