AuftragsverfolgungKontakt
3-Chlor-5-nitrobenzonitril
3-Chlor-5-nitrobenzonitril
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. COBBCA-4299-1G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
3-Chlor-5-nitrobenzonitril
Katalognr. COBBCA-4299-1G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  34662-30-1
3-Chlor-5-nitrobenzonitril
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  34662-30-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:34662-30-1
  • Formel:C₇H₃ClN₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00463805
  • Molekulargewicht:182.57 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g