AuftragsverfolgungKontakt
2-Fluor-4-nitroanisol | Avantor
2-Fluor-4-nitroanisol
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. COBBAN-1093-25G
Reizend
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
2-Fluor-4-nitroanisol
Katalognr. COBBAN-1093-25G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  455-93-6
2-Fluor-4-nitroanisol
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  455-93-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:455-93-6
  • Formel:C₇H₆FNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00061095
  • Molekulargewicht:171.13 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g