1-Boc-2-indolboronsäure
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. COBBBB-2009-1G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
1-Boc-2-indolboronsäure
Katalognr. COBBBB-2009-1G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 213318-44-6
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indole-2-boronic acid, 1H-Indole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-indole-2-boronic Acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-Boc-indole-2-boronic acid
- CAS Nummer:213318-44-6
- Formel:C₁₃H₁₆BNO₄
- MDL-Nummer:MFCD02093045
- Molekulargewicht:261.08 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



