AuftragsverfolgungKontakt
1-Boc-2-indolboronsäure
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. COBBBB-2009-25G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
1-Boc-2-indolboronsäure
Katalognr. COBBBB-2009-25G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  213318-44-6
1-Boc-2-indolboronsäure
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  213318-44-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indole-2-boronic acid, 1H-Indole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-indole-2-boronic Acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-Boc-indole-2-boronic acid
  • CAS Nummer:213318-44-6
  • Formel:C₁₃H₁₆BNO₄
  • MDL-Nummer:MFCD02093045
  • Molekulargewicht:261.08 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Technische Daten