2-Fluor-4-nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. COBBAN-1553-100G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
2-Fluor-4-nitrophenol
Katalognr. COBBAN-1553-100G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 403-19-0
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:403-19-0
- Formel:C₆H₄FNO₃
- MDL-Nummer:MFCD00051970
- Molekulargewicht:157.1 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:118…118,5 °C
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g



