AuftragsverfolgungKontakt
2-Fluor-4-nitrophenol
2-Fluor-4-nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. COBBAN-1553-25G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
2-Fluor-4-nitrophenol
Katalognr. COBBAN-1553-25G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  403-19-0
2-Fluor-4-nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Nummer:  403-19-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:403-19-0
  • Formel:C₆H₄FNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00051970
  • Molekulargewicht:157.1 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:118…118,5 °C
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.