AuftragsverfolgungKontakt
2-Fluor-4-nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Catalog # COBBAN-1553-5G
Marketsource
Supplier:   COMBI-BLOCKS
2-Fluor-4-nitrophenol
Catalog # COBBAN-1553-5G
Supplier:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Number:  403-19-0
2-Fluor-4-nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Number:  403-19-0
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Number:403-19-0
  • Formula:C₆H₄FNO₃
  • MDL Number:MFCD00051970
  • Molecular Weight:157.1 g/mol
  • Melting Pt:118…118,5 °C
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g