(±)-Isonipecotinsäure
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. COBBAM-1019-100G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
(±)-Isonipecotinsäure
Katalognr. COBBAM-1019-100G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 498-94-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
- CAS Nummer:498-94-2
- Formel:C₆H₁₁NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00006004
- Molekulargewicht:129.16 g/mol
- Merck-Index:13,05208
- Siedepunkt:264 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:157 °C
- EINECS:207-872-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



