(±)-Isonipecotinsäure
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. COBBAM-1019-25G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
(±)-Isonipecotinsäure
Katalognr. COBBAM-1019-25G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 498-94-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
- CAS Nummer:498-94-2
- Formel:C₆H₁₁NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00006004
- Molekulargewicht:129.16 g/mol
- Merck-Index:13,05208
- Siedepunkt:264 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:157 °C
- EINECS:207-872-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g



