AuftragsverfolgungKontakt
3-Fluor-4-nitrophenol
3-Fluor-4-nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Catalog # COBBAN-1020-1G
Irritant
Marketsource
Supplier:   COMBI-BLOCKS
3-Fluor-4-nitrophenol
Catalog # COBBAN-1020-1G
Supplier:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Number:  394-41-2
3-Fluor-4-nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Number:  394-41-2
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS Number:394-41-2
  • Formula:C₆H₄FNO₃
  • MDL Number:MFCD00041251
  • Molecular Weight:157.1 g/mol
  • Melting Pt:90…92 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:206-895-6
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g