AuftragsverfolgungKontakt
3-Fluor-4-nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
  COBBAN-1020-25G
Marketsource
3-Fluor-4-nitrophenol
  COBBAN-1020-25G
Marketsource
 :  394-41-2
3-Fluor-4-nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
 :  394-41-2
1 * 25 g
  •  :394-41-2
  •  :C₆H₄FNO₃
  •  :MFCD00041251
  •  :157.1 g/mol
  •  :90…92 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :206-895-6
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g