AuftragsverfolgungKontakt
3-Fluor-4-nitrophenol
3-Fluor-4-nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. COBBAN-1020-5G
Reizend
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
3-Fluor-4-nitrophenol
Katalognr. COBBAN-1020-5G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  394-41-2
3-Fluor-4-nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  394-41-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:394-41-2
  • Formel:C₆H₄FNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00041251
  • Molekulargewicht:157.1 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:90…92 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-895-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g
  • Cat. No.:
    COBBAN-1020-5G