2-Hydroxy-3-nitropyridin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. COBBOS-7512-100G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
2-Hydroxy-3-nitropyridin
Katalognr. COBBOS-7512-100G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 6332-56-5
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 3-Nitropyridin-2(1H)-one, 3-Nitro-2-pyridinol
- CAS Nummer:6332-56-5
- Formel:C₅H₄N₂O₃
- MDL-Nummer:MFCD00006270
- Molekulargewicht:140.1 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:224 °C
- EINECS:228-709-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g



