AuftragsverfolgungKontakt
4-Fluorindol | Avantor
4-Fluorindol
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. COBBIN-0051-1G
Reizend
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
4-Fluorindol
Katalognr. COBBIN-0051-1G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  387-43-9
4-Fluorindol
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  387-43-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Fluoro-1H-indole
  • CAS Nummer:387-43-9
  • Formel:C₈H₆FN
  • MDL-Nummer:MFCD00055992
  • Molekulargewicht:135.14 g/mol
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g