AuftragsverfolgungKontakt
4-Fluorindol
4-Fluorindol
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue COBBIN-0051-5G
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   COMBI-BLOCKS
4-Fluorindol
N° de catalogue COBBIN-0051-5G
Fournisseur:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numéro CAS:  387-43-9
4-Fluorindol
Glass bottle for solids, 5 g
Numéro CAS:  387-43-9
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  4-Fluoro-1H-indole
  • Numéro CAS:387-43-9
  • Formule:C₈H₆FN
  • Numéro MDL:MFCD00055992
  • Poids moléculaire:135.14 g/mol
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.