5-Brom-1-indanon
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. COBBOS-7501-100G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
5-Brom-1-indanon
Katalognr. COBBOS-7501-100G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 34598-49-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
- CAS Nummer:34598-49-7
- Formel:C₉H₇BrO
- MDL-Nummer:MFCD00082718
- Molekulargewicht:211.06 g/mol
- Siedepunkt:280 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:126…127 °C
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g



