4-Brom-2-fluorpyridin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. COBBOS-7555-1G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
4-Brom-2-fluorpyridin
Katalognr. COBBOS-7555-1G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 128071-98-7
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:128071-98-7
- Formel:C₅H₃BrFN
- MDL-Nummer:MFCD04112504
- Molekulargewicht:175.99 g/mol
- UN:2810
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g



