4-Pentylcyclohexanon
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. COBBOS-7417-100G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
4-Pentylcyclohexanon
Katalognr. COBBOS-7417-100G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 61203-83-6
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:61203-83-6
- Formel:C₁₁H₂₀O
- MDL-Nummer:MFCD00059581
- Molekulargewicht:168.28 g/mol
- EINECS:406-670-4
- UN:3082
- ADR:9,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g