AuftragsverfolgungKontakt
4-Pentylcyclohexanon | Avantor
4-Pentylcyclohexanon
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. COBBOS-7417-25G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
4-Pentylcyclohexanon
Katalognr. COBBOS-7417-25G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  61203-83-6
4-Pentylcyclohexanon
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  61203-83-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:61203-83-6
  • Formel:C₁₁H₂₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00059581
  • Molekulargewicht:168.28 g/mol
  • EINECS:406-670-4
  • UN:3082
  • ADR:9,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Technische Daten