AuftragsverfolgungKontakt
4-Brombenzonitril
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. COBBBK-4527-500G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
4-Brombenzonitril
Katalognr. COBBBK-4527-500G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  623-00-7
4-Brombenzonitril
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  623-00-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  p-Bromobenzonitrile
  • CAS Nummer:623-00-7
  • Formel:C₇H₄BrN
  • MDL-Nummer:MFCD00001811
  • Molekulargewicht:182.02 g/mol
  • Siedepunkt:236 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:∼90 °C
  • Dichte:1,562 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:130 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:210-764-9
  • UN:3439
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..