4-Brombenzonitril
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. COBBBK-4527-500G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
4-Brombenzonitril
Katalognr. COBBBK-4527-500G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 623-00-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: p-Bromobenzonitrile
- CAS Nummer:623-00-7
- Formel:C₇H₄BrN
- MDL-Nummer:MFCD00001811
- Molekulargewicht:182.02 g/mol
- Siedepunkt:236 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:∼90 °C
- Dichte:1,562 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:130 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:210-764-9
- UN:3439
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..