4-Brombenzonitril
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
COBBBK-4527-25G
Marketsource
: p-Bromobenzonitrile
- :623-00-7
- :C₇H₄BrN
- :MFCD00001811
- :182.02 g/mol
- :236 °C (1013 hPa)
- :∼90 °C
- :1,562 g/cm³ (20 °C)
- :130 °C
- :Raumtemperatur
- :210-764-9
- :3439
- :6.1,III
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g