ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue COBBCA-4154-100G
Marketsource
Fournisseur: COMBI-BLOCKS
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
N° de catalogue COBBCA-4154-100G
Fournisseur: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numéro CAS: 51336-94-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
- Numéro CAS:51336-94-8
- Formule:C₈H₅ClF₂O
- Numéro MDL:MFCD00013252
- Poids moléculaire:190.58 g/mol
- Point d'ébullition:233 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:47…48 °C
- UN:3261
- ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g



