AuftragsverfolgungKontakt
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon | Avantor
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. COBBCA-4154-25G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
Katalognr. COBBCA-4154-25G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  51336-94-8
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  51336-94-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
  • CAS Nummer:51336-94-8
  • Formel:C₈H₅ClF₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00013252
  • Molekulargewicht:190.58 g/mol
  • Siedepunkt:233 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:47…48 °C
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g