AuftragsverfolgungKontakt
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd | Avantor
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. COBBBD-0035-1G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Katalognr. COBBBD-0035-1G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  22080-96-2
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  22080-96-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2,6-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
  • CAS Nummer:22080-96-2
  • Formel:C₉H₁₀O₄
  • MDL-Nummer:MFCD01407645
  • Molekulargewicht:182.1733 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g