Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

2-Hydroxyisonicotinic acid

Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. COBBCA-4044-1G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
2-Hydroxyisonicotinic acid
Katalognr. COBBCA-4044-1G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  22282-72-0
2-Hydroxyisonicotinic acid

Glass bottle for solids, 1 g

CAS Nummer:  22282-72-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-isonicotinic acid
  • CAS Nummer:22282-72-0
  • Formel:C₆H₅NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD01318566
  • Molekulargewicht:139.11 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.