2-Hydroxyisonicotinic acid
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo COBBCA-4044-25G
Marketsource
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
2-Hydroxyisonicotinic acid
Codice catalogo COBBCA-4044-25G
Nome del fornitore: COMBI-BLOCKS
Marketsource
Numero CAS: 22282-72-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-isonicotinic acid
- Numero CAS:22282-72-0
- Formula:C₆H₅NO₃
- Numero MDL:MFCD01318566
- Molecular Weight:139.11 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g