AuftragsverfolgungKontakt
2-Hydroxy-5-nitropyridin
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. COBBPY-7173-5G
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
2-Hydroxy-5-nitropyridin
Katalognr. COBBPY-7173-5G
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer:  5418-51-9
2-Hydroxy-5-nitropyridin
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  5418-51-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  5-Nitro-2-pyridinol
  • CAS Nummer:5418-51-9
  • Formel:C₅H₄N₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00006276
  • Molekulargewicht:140.1 g/mol
  • Siedepunkt:180…200 °C (0,2 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:191…192 °C
  • EINECS:226-525-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g