2-Hydroxy-5-nitropyridin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. COBBPY-7173-25G
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
2-Hydroxy-5-nitropyridin
Katalognr. COBBPY-7173-25G
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS Nummer: 5418-51-9
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 5-Nitro-2-pyridinol
- CAS Nummer:5418-51-9
- Formel:C₅H₄N₂O₃
- MDL-Nummer:MFCD00006276
- Molekulargewicht:140.1 g/mol
- Siedepunkt:180…200 °C (0,2 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:191…192 °C
- EINECS:226-525-7
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g